Merck
731935
Sigma-Aldrich
7-Deazahypoxanthine
97%
Szinonimák:
3,7-Dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
345-350 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC=Nc2[nH]ccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)