Merck
699055
Sigma-Aldrich
4-Pyridinethioamide
97%
Szinonimák:
4-Pyridylthioamide, Pyridine-4-carbothioamide, Thioisonicotinamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
199 °C (D)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NC(=S)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)