Merck
753963
Sigma-Aldrich
PBTTT-C12
greener alternative
Szinonimák:
Poly[2,5-bis(3-dodecylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene]
About This Item
Lineáris képlet:
(C38H54S4)n
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
Mw 20,000-80,000
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
félvezető tulajdonságok
(mobility=0.2-0.6 cm2/V·s)
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.