Fontos dokumentumok
693243
(S)-Ru(OAc)2(SEGPHOS®)
Szinonimák:
Diacetato[(S)-(−)-5,5′-bis(diphenylphosphino)-4,4′-bi-1,3-benzodioxole]ruthenium(II)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
funkcionális csoport
phosphine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ru+2].P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)OCO6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)OCO3.[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
InChI
1S/C38H28O4P2.2C2H4O2.Ru/c1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30;2*1-2(3)4;/h1-24H,25-26H2;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHGLLIGZFQVMBJ-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- To prepare highly chemo, enantio, and diastereoselective primary β-amino lactams by asymmetric reductive amination of racemic β-keto lactams.
- To synthesize chiral primary diarylmethylamines and sterically bulky benzylamines from diaryl and sterically hindered ketones via asymmetric reductive amination reaction.
- For the conversion of levulinic acid to optically active γ-valerolactone via asymmetric hydrogenation reaction.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago