Merck
685747
Sigma-Aldrich
4-(1-Aminoethyl)pyridine
95%
Szinonimák:
1-(4-Pyridyl)ethylamine, 1-Pyridin-4-yl-ethylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5347
sűrűség
1.0190 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CC(N)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-6H,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIZMJYQEHFJWQY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)