Merck
ANV00288
Sigma-Aldrich
(4-((2-(Diethylamino)ethyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H11BO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.44
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
form
solid
SMILES string
O=C(NCCN(CC)CC)C(C=C1)=CC=C1B(O)O
InChI
1S/C13H21BN2O3/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(8-6-11)14(18)19/h5-8,18-19H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DROAKPBJDZLEDM-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)