Fontos dokumentumok
09887
Ammonium lauryl sulfate solution
~30% in H2O (T)
Szinonimák:
Ammonium dodecyl sulfate, Dodecyl sulfate ammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
form
liquid
molekulatömeg
283.43 g/mol
koncentráció
~30% in H2O (T)
szín
Colorless to Very Light Yellow and Colorless to Very Light Green-Yellow
törésmutató
n20/D 1.37
pH
6.8
oldhatóság
water: soluble at 20 °C
sűrűség
1.02 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
N.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTBJBAZGXNKLQC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A catalyst in the synthesis of 1H-benzo[d]imidazole, quinoxaline, and 2,3-dihydro-1H-benzo[b][1,4]diazepine derivatives by reacting with benzene-1,2 diamine and aromatic aldehydes/1,2-diketones/ketones respectively.
- A corrosion inhibitor for carbon steel and copper in acidic solution.
- A surfactant in the fabrication of porous ceramics by gel casting.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?