Fontos dokumentumok
202207
Boron tribromide
ReagentPlus®, 99.9%
Szinonimák:
Tribromoboron
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
8.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 14 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99.9%
szín
colorless
bp
~90 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
sűrűség
2.60 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Drug intermediate 6-nitro-L-DOPA
- Luminescent polystyrene derivatives with sterically protected carbazolylborane moieties
- High-quality boron-doped graphene via Wurtz-type reductive coupling reaction
- Mercapto-(+)-methamphetamine haptens for synthesis of (+)-methamphetamine conjugate vaccines with improved epitope densities
- Micrometer-sized organic molecule-DNA hybrid structures
- Borane complexes via electrophilic aromatic borylation reactions
- A 5-HT2C receptor agonist
- Biphenyl-derivatives possessing tertiary amino groups as β-secretase(BACE1) inhibitors for the treatment of Alzheimer′s disease
- A highly near-IR region fluorescent p-extended boron aza-dipyrromethene moiety unit
- Tetrahydroisoquinoline derivatives via intramolecular cyclization of methoxy-substituted N-phenethylimides
Jogi információk
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?