Merck
693316
Sigma-Aldrich
(S)-2-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide
97%
Szinonimák:
(2S)-2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]thioxomethyl]amino]-N-3,3-trimethyl-N-(phenylmethyl)butanamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H25F6N3OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
505.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D -57.0°, c = 1 in chloroform
mp
147-152 °C
funkcionális csoport
amide
amine
fluoro
phenyl
thiourea
SMILES string
CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@@H](NC(=S)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H25F6N3OS/c1-21(2,3)18(19(33)32(4)13-14-8-6-5-7-9-14)31-20(34)30-17-11-15(22(24,25)26)10-16(12-17)23(27,28)29/h5-12,18H,13H2,1-4H3,(H2,30,31,34)/t18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTFFYVVCUVYZPE-GOSISDBHSA-N
Általános leírás
(S)-2-[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thioureido]-N-benzyl-N,3,3-trimethylbutanamide is a chiral thiourea organocatalyst developed by the Jacobsen′s group for asymmetric organic synthesis.
Alkalmazás
Versatile catalyst for reactions including the Mannich reaction.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Divergent Stereoinduction Mechanisms in Urea-Catalyzed Additions to Imines
Wenzel, A.G.; Lalonde, M.P.; Jacobsen, E.N.
Synlett, 1919-1919 (2003)