Merck
674931
Sigma-Aldrich
Cyanoborohydride, silica-supported
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352128
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: imine reactive
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)