Merck
671878
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NO · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.61
Beilstein:
4143621
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥96.5% (GC)
97%
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (GC)
97%
Forma
solid
optikai tisztaság
ee: ≥97.0% (GC)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFSXKSSWYSZPGQ-TYSVMGFPSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)