Merck
222577
Sigma-Aldrich
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
99%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H10OH·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
172-175 °C (lit.)
oldhatóság
soluble 25 mg/mL, clear, colorless (1N acetic acid in methanol)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
Cl.N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKKCSUHCVGCGFA-KGZKBUQUSA-N
Alkalmazás
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride was used in the synthesis of functionalized triamine.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of a new tricyclic tetraazatriacetic acid as ligand for gadolinium (III).
Dioury F, et al.
Tetrahedron Letters, 46(4), 611-613 null