Merck
667706
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)benzyl alcohol
95%
Szinonimák:
2-(Bromomethyl)benzenemethanol, 2-Hydroxymethylbenzylbromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H9BrO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
szennyeződések
1-3% (2-((2-Bromomethyl)benzyloxy)methyl)phenyl)methanol
1-3% 1,2-Bis(bromomethyl)benzene
mp
66-68 °C
funkcionális csoport
bromo
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9BrO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDBQNNKIOFSPOA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)