Merck
661228
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromopyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
76-80 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Nc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used in a palladium-catalyzed synthesis of indole systems containing fused medium- and large-ring heterocycles.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, 2404-2404 (2006)