Merck
666432
Sigma-Aldrich
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
Szinonimák:
Benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl thianaphthene-2-carboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
70-74 °C
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8O2S/c1-12-10(11)9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRRAZMUPVIGDCU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)