Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.432 (lit.)
sűrűség
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ester
SMILES string
CCOC(=O)C(Cl)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H11ClO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLWCQKMQYZFTDR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?