Merck
661562
Sigma-Aldrich
L-Methionine-(methyl-d3)
endotoxin tested, 98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
284 °C (dec.) (lit.)
alkalmasság
endotoxin tested
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFEARJCKVFRZRR-OSIBIXDNSA-N
Alkalmazás
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)