Merck
589810
Sigma-Aldrich
D-Methionine-d3 (methyl-d3)
98 atom % D
Szinonimák:
D-Methionine-methyl-d3
About This Item
Lineáris képlet:
CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D -23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
273 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFEARJCKVFRZRR-YLSDRZBNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)