Merck
590231
Sigma-Aldrich
Di(acetato)dicyclohexylphenylphosphinepalladium(II), polymer-bound FibreCat®
Pd ~5 %, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g PPH3 ligand content loading
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
termékcsalád
FibreCat®
Minőségi szint
Forma
solid
összetétel
Pd, ~5%
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
reaction type: Coupling Reactions
a címkézés mértéke
0.4-0.6 mmol/g PPH3 ligand content loading
SMILES string
[Pd+2].P(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)c1ccccc1.[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
Alkalmazás
Supported catalyst used in Suzuki coupling of less reactive aryl chloride with boronic acids. This supported catalyst is generally more selective than the free homogeneous catalyst, and palladium leaching is very low (<2 ppm).
The resin can also be recycled.
Jogi információk
FibreCat is a registered trademark of Johnson Matthey PLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Colacot, T.J.
Organometallics, 21, 3301-3301 (2002)