Merck
T31704
Sigma-Aldrich
N-Thionylaniline
98%
Szinonimák:
N-Sulfinyl-aniline
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5NSO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.18
Beilstein:
507682
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.627 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
83 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=S=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NOS/c8-9-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIOJWGRGPONADF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Versatile synthetic intermediate.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ary R Murad et al.
Polymers, 13(1) (2020-12-31)
Two novel low band gap donor-acceptor (D-A) copolymers, poly[9,10-bis(4-(dodecyloxy)phenyl)-2,6-anthracene-alt-5,5-(4',7'-bis(2-thienyl)-2',1',3'-benzothiadiazole-N-5,6-(3,7-dimethyloctyl)dicarboxylic imide)] (PPADTBTDI-DMO) and poly[9,10-bis(4-(dodecyloxy)phenyl)-2,6-anthracene-alt-5,5-(4',7'-bis(2-thienyl)-2',1',3'-benzothiadiazole-5,6-N-octyl-dicarboxylic imide)] (PPADTBTDI-8) were synthesized in the present work by copolymerising the bis-boronate ester of 9,10-phenylsubstituted anthracene flanked by thienyl groups as electron-donor units with benzothiadiazole dicarboxylic imide