Fontos dokumentumok
658235
Lithium dimethylaminoborohydride solution
1 M in THF
Szinonimák:
N-Methylmethanamine boron complex, Lithium (dimethylamino)trihydroborate, Lithium trihydro(N-methylmethanaminato)borate
About This Item
Javasolt termékek
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
Minőségi szint
koncentráció
1 M in THF
törésmutató
n20/D 1.423
sűrűség
0.882 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Li+].[BH3-]N(C)C
InChI
1S/C2H9BN.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEDUMRZWZLVFKS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Reactant for:
- B-H oxidative addition reactions
- Reduction and amination reactions
- Reduction of N-alkyl lactams
- Synthesis of tertiary amine-boranes
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Lithium aminoborohydride (LAB) reagents are a new class of powerful and selective reagents developed in the laboratory of Professor Bakthan Singaram at the University of California, Santa Cruz.
Related Content
New asymmetric methodology meets the continuous demand for optically active compounds in various fields.