Fontos dokumentumok
651818
Gold etchant, standard
Szinonimák:
Antistrumin, Potassium monoiodide
About This Item
Javasolt termékek
összetétel
volatiles, 50-80%
Minőségi szint
bp
100 °C (lit.)
100 °C/1 atm
oldhatóság
H2O: miscible
sűrűség
1.2924 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.