Merck
649899
Sigma-Aldrich
1-(3-Methoxyphenyl)-1-heptanone
97%
Szinonimák:
1-(3-Methoxyphenyl)heptan-1-one, 3-Heptanoylanisole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H20O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
bp
139-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
SMILES string
CCCCCCC(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C14H20O2/c1-3-4-5-6-10-14(15)12-8-7-9-13(11-12)16-2/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIRIFBOVXOXLTG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)