Merck
649740
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-thiazolecarboxaldehyde
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5NOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
72-74 °C/9 mmHg (lit.)
sűrűség
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1nc(C)cs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4-3-8-5(2-7)6-4/h2-3H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYMCQLLAIMUVSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)