Merck
639184
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid
Szinonimák:
2-Fluoro-5-pyridylboronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5BFNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
OB(O)c1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5BFNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used in a synthesis of halohydroxypyridines by hydroxydeboronation with basic hydrogen peroxide.
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.