Merck
644323
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-13C16-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
Hexadecanoyl-13C16-L-carnitine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH2CH[O213C(13CH2)1413CH3]CH2N(CH3)3Cl
Molekulatömeg:
451.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −8.0, c = 1 in H2O
mp
166 °C
tömegeltolódás
M+16
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.C[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i1+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,23+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAMKNLFIHBMGQT-BENNGJQWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)