Fontos dokumentumok
612200
Chloroform-d
99.8 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Szinonimák:
Deuterochloroform
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99.8 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
form
liquid
tartalmaz
0.05 % (v/v) TMS
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0100% water
water
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
sűrűség
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?