Merck
650315
Sigma-Aldrich
5-(Trimethylsilyl)-4-pentyn-1-ol
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H16OSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.457
bp
76 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.861 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CCCCO
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h9H,4-5,7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)