Fontos dokumentumok
805467
Silica
mesoporous MCM-48, ≤15 μm particle size, pore size 3 nm, Cubic pore morphology
Szinonimák:
MCM-48, Porous Silica, Silicon dioxide
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
mesoporous
külső felület
1400-1600 m2/g
részecskeméret
≤15 μm
pórusméret
0.4-0.6 cm3/g pore volume
2-4 nm pore diameter
3 nm
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.