Merck
642800
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
97%
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H2(Br)2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
275.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
152-156 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
nitrile
SMILES string
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4Br2N2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-2H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLZCMGXAEXFAQA-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)