Merck
642037
Sigma-Aldrich
L-Lysine-6-13C dihydrochloride
99 atom % 13C, 98% (CP), 98% L-
About This Item
Lineáris képlet:
H2N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp
200-206 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
Cl.Cl.N[13CH2]CCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1/i4+1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBBURJFZIMRPCZ-NHAQXJHSSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)