Merck
640689
Sigma-Aldrich
1-Propanol-13C3
99 atom % 13C
Szinonimák:
Propyl alcohol-13C3
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CH213CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
63.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
sűrűség
0.843 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDERNNFJNOPAEC-VMIGTVKRSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
59.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
15 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)