Merck
19929
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
(S)-1-Boc-3-piperidinamine, tert-Butyl (S)-3-amino-1-piperidinecarboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H20N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98.0% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
optikai aktivitás
[α]/D +32.0±3°, c = 1 in DMF
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](N)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKQXKEBCONUWCL-QMMMGPOBSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)