Merck
706582
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-aminopyrrolidine
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H18N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.471
sűrűség
1.022 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6,10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)