Merck
637564
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-pyrrolidinone
97%
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H15NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
34-38 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N-Boc-3-pyrrolidinone can be used as starting material in the synthesis of spirocyclic tetrahydrofuran.
Used in a study of asymmetric hydrogen-transfer bioreduction of ketones with Leifsonia alcohol dehydrogenase.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Synthesis of a family of spirocyclic scaffolds: building blocks for the exploration of chemical space"
Kumar S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78'(13), 6529-6539 (2013)
Tetrahedron Asymmetry, 16, 2539-2539 (2005)