Merck
639699
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
Szinonimák:
1,4-Dimethoxy-2-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2,5-Dimethoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3CH=CHNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
116-120 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
nitro
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9-3-4-10(15-2)8(7-9)5-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3/b6-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRRZIWHEPWPPJF-AATRIKPKSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)