Merck
636800
Sigma-Aldrich
7-Benzyloxyindole
96%
Szinonimák:
7-(Phenylmethoxy)indole, NSC 92526
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H13NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
mp
70-74 °C
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
C(Oc1cccc2cc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-5-12(6-3-1)11-17-14-8-4-7-13-9-10-16-15(13)14/h1-10,16H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIGZMTAFOACVBW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for preparation of pyrazolo-quinoline derivatives as adenosine receptor antagonists
Reactant for asymmetric total synthesis of diazonamide A
Reactant for preparation of HCV inhibitor
Reactant for preparation of substituted 3-cyanoindoles and 3-(4-pyridinyl)indoles as inhibitors of inosine monophosphate dehydrogenase, with antiproliferative activity on peripheral blood mononuclear cells (PMBC)
Reactant for preparation of [(indolyl)methyl]hydantoin and -thiohydantoin derivatives as treatment of necroptosis
Reactant for preparation of regioisomeric analogs of ED-110, indolocarbazole poisons of human topoisomerase I
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)