Merck
630721
Sigma-Aldrich
6-Aminoindole
97%
Szinonimák:
Indol-6-ylamine, NSC 82379
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
75-79 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIMYTSWNVBMNRH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of mammalian target of rapamycin (mTOR ) protein
  • Inhibitors of the AcrAB-TolC efflux pump
  • Inhibitors of Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
  • Potent DNA-topoisomerase II poisons and anti-MDR agents
  • Protein kinase C θ (PKCθ) inhibitors
  • Piperidine carboxamide as transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) antagonists
  • Potent and selective blockers of the Nav1.8 sodium channel as potential analgesics for the treatment of neuropathic and inflammatory pain
  • 5,6-fused heteroaromatic ureas as TRPV1 antagonists
  • Allosteric enhancers of the A3 adenosine receptor
  • Human liver glycogen phosphorylase (HLGP) inhibitors for the treatment of type 2 diabetes
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)