Merck
492183
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Methylene-13C chloride
About This Item
Lineáris képlet:
13CH2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
85.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
sűrűség
1.341 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
environmental
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
Cl[13CH2]Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)