Merck
492558
Sigma-Aldrich
Ethane-13C1
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH313CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
31.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
gőzsűrűség
1.05 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
37.95 atm ( 21.1 °C)
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
öngyulladási hőmérséklet
881 °F
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
C[13CH3]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTMSDBZUPAUEDD-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
szabályozó
Product No.
Leírás
Árazás
tömlővég
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
-211.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-135 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)