Merck
908339
Sigma-Aldrich
L-Methionine-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Szinonimák:
L-Methionine-13C5
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C5H11NO2S
Molekulatömeg:
154.17
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
form
solid
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13CH2]S[13CH3])=O
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)