Merck
491330
Sigma-Aldrich
Taurine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Szinonimák:
2-Amino-15N-ethanesulfonic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H215NCH2CH2SO3H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH2]CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOAAWQZATWQOTB-LBPDFUHNSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)