Merck
485934
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-1-13C, L-Leucine-1-13C, N-Fmoc
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2CH(NH-Fmoc)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
354.40
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −25°, c = 0.5 in DMF
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
152-156 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i20+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBPJQFCAFFNICX-CHPITSPMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)