Merck
605328
Sigma-Aldrich
D-Lactose-1-13C monohydrate
99 atom % 13C
Szinonimák:
4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucose-1-13C
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC11H22O11 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
361.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
219 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11?,12+/m1/s1/i11+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUBGYTABKSRVRQ-OUDYAVHASA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)