Fontos dokumentumok
O3880
Sodium oleate
≥95% (capillary GC)
Szinonimák:
cis-9-Octadecenoic acid sodium salt, Oleic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Olea europaea
Minőségi szint
Teszt
≥95% (capillary GC)
Forma
powder
mp
232-235 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
unsaturated FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)