Merck
100528
Sigma-Aldrich
4′-Aminoacetanilide
99%
Szinonimák:
N-(4-Aminophenyl)acetamide, N-Acetyl-p-phenylenediamine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.18
Beilstein:
742888
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
mp
164-167 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHMBIJAOCISYEW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
383.0 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
195 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Jennifer Hennen et al.
ALTEX, 34(2), 279-288 (2016-10-22)
In vitro approaches to address key steps of chemical-induced skin sensitization have been developed, but there is uncertainty how keratinocytes, which play a crucial role not only regarding xenobiotic metabolism but also skin inflammation, impact on a chemical's potential and
Joan Eilstein et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 40(3), 416-433 (2020-01-09)
The abundance of xenobiotic metabolizing enzymes (XMEs) is different in the skin and liver; therefore, it is important to differentiate between liver and skin metabolism when applying the information to safety assessment of topically applied ingredients in cosmetics. Here, we
Chad D Iverson et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 186-193 (2015-10-28)
Porous graphitic carbon (PGC) is an increasingly popular and attractive phase for HPLC on account of its chemical and thermal stability, and its unique separation mechanism. However, native PGC is strongly hydrophobic and in some instances excessively retentive. As part