Merck
603678
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol-1,2-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
Propylene glycol-1,2-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
CH313CH(OH)13CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
bp
187 °C (lit.)
mp
-60 °C (lit.)
sűrűség
1.063 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
C[13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DNIAPMSPPWPWGF-SUEIGJEOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)