Merck
588547
Sigma-Aldrich
Butyric acid-2-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
Butanoic acid-2-13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH213CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
bp
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
sűrűség
0.975 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FERIUCNNQQJTOY-LBPDFUHNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)