Merck
77645
Supelco
Bupirimate-(ethyl-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
N,N-Dimethylsulfamic acid 5-butyl-2-(ethyl-d5-amino)-6-methyl-4-pyrimidinyl ester, Bupirimate-d5
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13D5H19N4O3S
Molekulatömeg:
321.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=NC(OS(N(C)C)(=O)=O)=C1CCCC
Általános leírás
Bupirimate-(ethyl-d5) is an isotope-labeled analog of the local systemic fungicide bupirimate, wherein all the ethyl protons are replaced by deuterium.
Alkalmazás
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Electrooxidation of bupirimate: a comparative study of SnO2 and boron doped diamond anodes
Errami M, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 6, 4927-4938 (2011)