Merck
603333
Sigma-Aldrich
1-Butene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH=13CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
57.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CCC=[13CH2]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXNZUUAINFGPBY-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-112.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-80.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)